Learn More
Isoxazol-5-carbotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10641503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10641503 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10100612 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10113624 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10641503 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB04448DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 175334-72-2
Fórmula molecular C4H4N2OS
Peso molecular (g/mol) 128.15
Número MDL MFCD00276995
Clave InChI CEDRGDFENMZKCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoxazole-5-carbothioamide, 5-isoxazolecarbothioamide, isoxazole-5-carbothioic acid amide, 5-isoxazolecarbothioamide 9ci, aminoisoxazol-5-ylmethane-1-thione
PubChem CID 2799515
Nombre IUPAC 1,2-oxazol-5-carbotioamida
SMILES NC(=S)C1=CC=NO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoxazole-5-carbothioamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.15
Porcentaje de pureza 97%