Learn More
Cloruro de isoxazol-5-carbonilo, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10702293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10702293 1 g 1 g
10106963 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10702293 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC10302DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 62348-13-4
Fórmula molecular C4H2ClNO2
Peso molecular (g/mol) 131.52
Número MDL MFCD00067868
Clave InChI NASLINFISOTVJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, isoxazole-5-carbonylchloride, isoxazole-5-carboxylic acid chloride, acmc-1bhwq, 5-isoxazolecarbonylchloride, isoxazol-5-carbonyl chloride, isoxazole-5-carbonyl-chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride 9ci
PubChem CID 2736707
Nombre IUPAC cloruro de 1,2-oxazol-5-carbonilo
SMILES ClC(=O)C1=CC=NO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoxazole-5-carbonyl chloride
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.52
Porcentaje de pureza 90%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isoxazole-5-carbonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.