Learn More
Cloruro de isoxazol-5-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447576 5 g 5 g
11437576 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14625.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 62348-13-4 | C4H2ClNO2 | 131.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62348-13-4
Fórmula molecular C4H2ClNO2
Peso molecular (g/mol) 131.52
Número MDL MFCD00067868
Clave InChI NASLINFISOTVJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, isoxazole-5-carbonylchloride, isoxazole-5-carboxylic acid chloride, acmc-1bhwq, 5-isoxazolecarbonylchloride, isoxazol-5-carbonyl chloride, isoxazole-5-carbonyl-chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride 9ci
PubChem CID 2736707
Nombre IUPAC cloruro de 1,2-oxazol-5-carbonilo
SMILES ClC(=O)C1=CC=NO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoxazole-5-carbonyl chloride
Densidad 1.362
Punto de ebullición 167°C to 168°C
Índice de refracción 1.499
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 4375023
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.52
Porcentaje de pureza 97%