Learn More
Ácido isoxazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454728 5 g 5 g
15444728 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58438.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3209-71-0 | C4H3NO3 | 113.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3209-71-0
Fórmula molecular C4H3NO3
Peso molecular (g/mol) 113.07
Número MDL MFCD06738796
Clave InChI UXYRXGFUANQKTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-3-carboxylic acid, isoxazole-3-carboxylicacid, 3-isoxazolecarboxylicacid, 3-carboxyisoxazole, isoxazole-3-carboxylic, pubchem12341, acmc-209hqw, ksc222a3r, aronis24546
PubChem CID 11286453
Nombre IUPAC ácido 1,2-oxazol-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=NOC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoxazole-3-carboxylic acid
Cantidad 5 g
Beilstein 110919
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.07
Porcentaje de pureza 97%