Learn More
Isoxazol-5-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoxazol-5-amine |
| CAS | 14678-05-8 |
| Fórmula molecular | C3H4N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4N2O/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,4H2 |
| SMILES | NC1=CC=NO1 |
| Nombre IUPAC | isoxazol-5-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 84.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.0324 |