Learn More
Isoxathion, TRC
Código de producto. 30402774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402774 5 mg -
30391583 1 mg 1 miligramo
30401870 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402774 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI9176905MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18854-01-8
Fórmula molecular C13 H16 N O4 P S
Peso molecular (g/mol) 313.31
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(5-phenyl-3-isoxazolyl) ester, 3-Isoxazolol, 5-phenyl-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Isoxathion, Karphos
Nombre IUPAC dietoxi-[(5-fenil-1,2-oxazol-3-il)oxi]-sulfanilideno-λ^{5}-fosfano
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(on1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoxathion
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16NO4PS/c1-3-15-19(20,16-4-2)18-13-10-12(17-14-13)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.0538