Learn More
Isoxanthopterina, TRC
Código de producto. 30133287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133287 25 mg 25 miligramos
30004548 5 mg 5 miligramos
30011593 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI91834325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 529-69-1
Fórmula molecular C6H5N5O2
Peso molecular (g/mol) 179.14
Nombre IUPAC 2-amino-3,8-dihidropteridina-4,7-dión
SMILES NC1=NC2=C(N=CC(=O)N2)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoxanthopterin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5N5O2/c7-6-10-4-3(5(13)11-6)8-1-2(12)9-4/h1H,(H4,7,9,10,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0443