Learn More
Isoxaflutol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoxaflutole |
| CAS | 141112-29-0 |
| Fórmula molecular | C15 H12 F3 N O4 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (5-Cyclopropyl-4-isoxazolyl)[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanone, Balance, Balance (herbicide), Balance Pro, EXP 30953, EXP 31130A, Isoxaflutole, Merlin, Provence, RP 201772, RPA 201772, Methanone, (5-cyclopropyl-4-isoxazolyl)[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12F3NO4S/c1-24(21,22)12-6-9(15(16,17)18)4-5-10(12)13(20)11-7-19-23-14(11)8-2-3-8/h4-8H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1cc(ccc1C(=O)c2cnoc2C3CC3)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (5-ciclopropil-1,2-oxazol-4-il)-[2-metilsulfonil-4-(trifluorometil)fenil]metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 359.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.0439 |