Learn More
Isoxaflutol-dicetonitrilo 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310926 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310926 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14481050AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoxaflutole-diketonitrile
CAS 143701-75-1
Nombres de analitos o componentes Isoxaflutole-diketonitrile
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C15 H12 F3 N O4 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzenepropanenitrile, α-(cyclopropylcarbonyl)-2-(methylsulfonyl)-β-oxo-4-(trifluoromethyl)-, α-(Cyclopropylcarbonyl)-2-(methylsulfonyl)-β-oxo-4-(trifluoromethyl)benzenepropanenitrile, RPA 202248
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12F3NO4S/c1-24(22,23)12-6-9(15(16,17)18)4-5-10(12)14(21)11(7-19)13(20)8-2-3-8/h4-6,8,11H,2-3H2,1H3
SMILES CS(=O)(=O)c1cc(ccc1C(=O)C(C#N)C(=O)C2CC2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-(ciclopropanocarbonil)-3-[2-metilsulfonil-4-(trifluorometil)fenil]-3-oxopropanonitrilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 359.32
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.0439 g/mol