Learn More
Isoxaflutol 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324521 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324521 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14481000AC1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoxaflutole
CAS 141112-29-0
Nombres de analitos o componentes Isoxaflutole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H12 F3 N O4 S
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (5-Cyclopropyl-4-isoxazolyl)[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanone, Balance, Balance (herbicide), Balance Pro, EXP 30953, EXP 31130A, Isoxaflutole, Merlin, Provence, RP 201772, RPA 201772, Methanone, (5-cyclopropyl-4-isoxazolyl)[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]-
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12F3NO4S/c1-24(21,22)12-6-9(15(16,17)18)4-5-10(12)13(20)11-7-19-23-14(11)8-2-3-8/h4-8H,2-3H2,1H3
SMILES CS(=O)(=O)c1cc(ccc1C(=O)c2cnoc2C3CC3)C(F)(F)F
Nombre IUPAC (5-ciclopropil-1,2-oxazol-4-il)-[2-metilsulfonil-4-(trifluorometil)fenil]metanona
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 359.32
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.0439 g/mol