Learn More
Isowyosine, TRC
Código de producto. 30401869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30401869 100 mg -
30397910 10 mg -
30396076 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401869 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI918635100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 577773-09-2
Fórmula molecular C14H17N5O5
Peso molecular (g/mol) 335.32
Sinónimo 3-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-6,7-dimethyl-3H-imidazo[1,2-a]purin-9(4H)-one, 3,4-Dihydro-6,7-dimethyl-3-beta-D-ribofuranosyl-9H-imidazo[1,2-a]purin-9-one, imG2
Nombre IUPAC 3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-6,7-dimetilo-4H-imidazo[1,2-a]purina-9-one
SMILES Cc1nc2Nc3c(ncn3[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O)C(=O)n2c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isowyosine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N5O5/c1-5-6(2)19-12(23)8-11(17-14(19)16-5)18(4-15-8)13-10(22)9(21)7(3-20)24-13/h4,7,9-10,13,20-22H,3H2,1-2H3,(H,16,17)/t7-,9-,10-,13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.123