Learn More
Isovitexin, MedChemExpress
Código de producto. 16499088
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499088 10 mg 10 miligramos
16493896 25 mg 25 miligramos
16401508 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16499088 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0773
MedChemExpress Isovitexin is a flavonoid isolated from rice hulls of Oryza sativa, possesses anti-inflammatory and anti-oxidant activities; Isovitexin acts like a JNK1/2 inhibitor and inhibits the activation of NF-κB.
Isovitexin is a flavonoid isolated from rice hulls of Oryza sativa, possesses anti-inflammatory and anti-oxidant activities
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isovitexin
CAS 38953-85-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20O10
Cantidad 10 mg
Sinónimo Saponaretin Homovitexin
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (57.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(C2=O)C(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=C2)=CC(O)=C1[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO
Peso molecular (g/mol) 432.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.38
Porcentaje de pureza 97.98%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation