Learn More
Isovitamina D3 (90%), TRC
Código de producto. 30407747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407747 10 mg
30391820 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30407747 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI91807510MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42607-12-5
Fórmula molecular C27 H44 O
Peso molecular (g/mol) 384.64
Sinónimo 3-Cyclohexen-1-ol, 5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methyl-, (1S,5E)-, 9,10-Secocholesta-1(10),5,7-trien-3-ol, (3β,5E,7E)- (9CI), (3β,5E,7E)-9,10-Secocholesta-1(10),5,7-trien-3-ol, (1S,5E)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-1,5-Dimethylhexyl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, 5E-Isocalciol, Isovitamin D3, Toxisterol3 D2
Nombre IUPAC (1S,5E)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etilideno]-4-metilciclohex-3-en-1-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C\3/C[C@@H](O)CC=C3C)\CCC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isovitamin D3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h11-13,19,21,24-26,28H,6-10,14-18H2,1-5H3/b22-12+,23-13+/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.3392