Learn More
Isovanillin, MedChemExpress
Código de producto. 16412469
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16412469 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16412469 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYI0637
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Isovanillin is an aldehyde oxidase inhibitor. Antispasmodic activities. Antidiarrheal activities.
Isovanillin is an aldehyde oxidase inhibitor. Antispasmodic activities. Antidiarrheal activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isovanillin
CAS 621-59-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CC1=CC=C(OC)C(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism