Learn More
Isovanillin, ≥99.5% (HPLC), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15615900 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15615900 1 g Poly bottle 1 g
1 options
Código de producto. 15615900 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 599271G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Matrix substance for MALDI-MS,≥99.5% (HPLC)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isovanillin
Nombre de nota Matrix substance for MALDI-MS
CAS 621-59-0
Punto de fusión 113°C to 116°C
Color Marrón
Punto de ebullición 179°C
Envase Poly bottle
Fórmula molecular C8H8O3
Número MDL MFCD00003369
Cantidad 1 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1073021
Sinónimo isovanillin, isovanilline, 3-hydroxy-p-anisaldehyde, 5-formylguaiacol, benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy, iso-vanillin, 3-hydroxyanisaldehyde, isovanilin, isovanicaline, 3-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde
Clave InChI JVTZFYYHCGSXJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)O
Nombre IUPAC 3-hidroxi-4-metoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 152.149
PubChem CID 12127
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (HPLC)
Forma física Crystalline