Learn More
Cloruro de isovaleril L-carnitina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isovaleryl L-Carnitine Chloride |
| CAS | 139144-12-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12H24ClNO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(3-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium Chloride, (R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(3-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium Chloride, ST 551 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23NO4.ClH/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5;/h9-10H,6-8H2,1-5H3;1H/t10-;/m1./s1 |
| SMILES | O=C(CC(C)C)O[C@@H](C[N+](C)(C)C)CC(O)=O.[Cl-] |
| Nombre IUPAC | Cloruro de (R)-3-carboxi-N,N,N-trimetil-2-((3-metilbutanoil)oxi)propan-1-aminio |
| Peso molecular (g/mol) | 281.78 |
| Mostrar más |