Learn More
Cloruro de Isovalerilo, TRC
Código de producto. 30399770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399770 10 g
30389223 25 g
30395411 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30399770 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI91759010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-12-3
Fórmula molecular C5H9ClO
Peso molecular (g/mol) 120.58
Sinónimo 3-Methylbutanoyl Chloride, 3-Methylbutyryl Chloride, Isopentanoyl Chloride, Isovaleric Acid Chloride, Isovaleric Chloride, Isovaleroyl Chloride
Nombre IUPAC cloruro de 3-metilbutanoilo
SMILES CC(C)CC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isovaleryl Chloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9ClO/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0342