Learn More
Cloruro de isovalerilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486896 25 g 25 g
11496896 100 g 100 g
11406906 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24002.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-12-3 | C5H9ClO | 120.576 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-12-3
Fórmula molecular C5H9ClO
Peso molecular (g/mol) 120.576
Número MDL MFCD00000738
Clave InChI ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isovaleryl chloride, butanoyl chloride, 3-methyl, isovaleroyl chloride, isopentanoyl chloride, isovaleric acid chloride, 3-methylbutyryl chloride, isovalerylchloride, 3-methyl-butanoyl chloride, unii-j2ml32m57v, 3-methyl-butyryl chloride
PubChem CID 66054
Nombre IUPAC cloruro de 3-metilbutanoilo
SMILES CC(C)CC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isovaleryl chloride
Densidad 0.989
Punto de ebullición 115°C to 117°C
Temperatura de inflamación 27°C (80°F)
Índice de refracción 1.416
Cantidad 25 g
Número UN UN2920
Beilstein 741910
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,5232
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.58
Porcentaje de pureza 98%