Learn More
Isovaleronitrilo, TRC
Código de producto. 30403280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403280 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30403280 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI289746500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isovaleronitrile
CAS 625-28-5
Fórmula molecular C5 H9 N
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3-Methylbutanenitrile, 1-Cyano-2-methylpropane, 3-Methylbutyronitrile, Isobutyl cyanide, Isobutylnitrile, Isopentane nitrile, NSC 148363
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3H2,1-2H3
SMILES CC(C)CC#N
Nombre IUPAC 3-metilbutanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 83.132
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.073