Learn More
Anhídrido isovalérico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isovaleric anhydride |
| CAS | 1468-39-9 |
| Fórmula molecular | C10H18O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O3/c1-7(2)5-9(11)13-10(12)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)CC(=O)OC(=O)CC(C)C |
| Nombre IUPAC | 3-metilbutanoato de 3-metilbutanoil |
| Peso molecular (g/mol) | 186.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.1256 |