Learn More
Anhídrido isovalérico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336926 25 g 25 g
11326926 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04385.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1468-39-9 | C10H18O3 | 186.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1468-39-9
Fórmula molecular C10H18O3
Peso molecular (g/mol) 186.25
Número MDL MFCD00015051
Clave InChI FREZLSIGWNCSOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isovaleric anhydride, 3-methylbutanoic anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, 1,1'-anhydride, isovalericanhydride, isovaleriansaureanhydrid, iso-pentanoic anhydride, acmc-209cxm, isovaleric anhydride gc, butanoic acid,3-methyl-,1,1'-anhydride
PubChem CID 73847
Nombre IUPAC 3-metilbutanoato de 3-metilbutanoil
SMILES CC(C)CC(=O)OC(=O)CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isovaleric anhydride
Punto de fusión -65°C
Densidad 0.927
Punto de ebullición 103°C to 104°C (24 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Fórmula lineal [(CH3)2CHCH2CO]2O
Índice de refracción 1.4165
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1635850
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isovaleric anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isovaleric anhydride