Learn More
Anhídrido isovalérico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326926 5 g 5 g
11336926 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04385.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1468-39-9 | C10H18O3 | 186.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1468-39-9
Fórmula molecular C10H18O3
Peso molecular (g/mol) 186.25
Número MDL MFCD00015051
Clave InChI FREZLSIGWNCSOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isovaleric anhydride, 3-methylbutanoic anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, 1,1'-anhydride, isovalericanhydride, isovaleriansaureanhydrid, iso-pentanoic anhydride, acmc-209cxm, isovaleric anhydride gc, butanoic acid,3-methyl-,1,1'-anhydride
PubChem CID 73847
Nombre IUPAC 3-metilbutanoato de 3-metilbutanoil
SMILES CC(C)CC(=O)OC(=O)CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isovaleric anhydride
Punto de fusión -65°C
Densidad 0.927
Punto de ebullición 103°C to 104°C (24 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Fórmula lineal [(CH3)2CHCH2CO]2O
Índice de refracción 1.4165
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1635850
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Porcentaje de pureza 95%