Learn More
Ácido isovalérico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isovaleric Acid |
| CAS | 503-74-2 |
| Fórmula molecular | C5 H10 O2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Butanoic acid, 3-methyl- (9CI, ACI), 3-Methylbutanoic acid (ACI), Isovaleric acid (8CI), 3-Methyl-1-butanoic acid, 3-Methyl-n-butyric acid, 3-Methylbutyrate, 3-Methylbutyric acid, Acetic acid, isopropyl-, Delphinic acid, Isopentanoic acid, Isopropylacetic acid, Isovalerianic acid, NSC 62783, β-Methylbutyric acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(C)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-metilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 102.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.0681 |