Learn More
Éster metílico del ácido isovalérico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Isovalerate |
| CAS | 556-24-1 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Isovaleric acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Methylbutanoic acid methyl ester, Isopentanoic acid methyl ester, Methyl 3-methylbutanoate, Methyl 3-, Isovaleric Acid-Methyl Estermethylbutyrate, Methyl iso-valerate, Methyl isopentanoate, Methyl isovalerate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)CC(C)C |
| Nombre IUPAC | 3-metilbutanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 116.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0837 |