Learn More
Ácido isovalérico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30328020 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30328020 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC14479470100MG
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isovaleric Acid
CAS 503-74-2
Nombres de analitos o componentes Isovaleric Acid
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C5 H10 O2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
SMILES CC(C)CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-metilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 102.13
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0681 g/mol