Learn More
Éster bencílico del ácido isovalérico, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30326932
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Product Code. Cantidad
30326932 250 mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30326932 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREC14479480
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Isovaleric acid-benzyl ester
CAS 103-38-8
Nombres de analitos o componentes Isovaleric acid-benzyl ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H16 O2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Isovaleric acid, benzyl ester (6CI,8CI), Benzyl 3-methylbutanoate, Benzyl 3-methylbutyrate, Benzyl isopentanoate, Benzyl isovalerate, NSC 46124, Phenylmethyl isovalerate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O2/c1-10(2)8-12(13)14-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)CC(=O)OCc1ccccc1
Nombre IUPAC 3-metilbutanoato de bencilo
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 192.25
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.115 g/mol