Learn More
Ácido isovalérico, 99%
Código de producto. 10226060 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2.50 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10226060 10 g Frasco de vidrio 10 g
10153540 100 g Frasco de vidrio 100 g
10041730 500 g Frasco de vidrio 500 g
10398833 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10226060 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156690100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 503-74-2 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 503-74-2
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00002726
Clave InChI GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isovaleric acid, isopentanoic acid, 3-methylbutyric acid, delphinic acid, isopropylacetic acid, butanoic acid, 3-methyl, isovalerianic acid, isobutylformic acid, 3-methylbutyrate, beta-methylbutyric acid
PubChem CID 10430
ChEBI CHEBI:28484
Nombre IUPAC ácido 3-metilbutanoico
SMILES CC(C)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isovaleric acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -35.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9260g/mL
Punto de ebullición 176.0°C
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CO2H
Índice de refracción 1.3990 to 1.4070
Cantidad 10 g
Beilstein 02, 309
Índice Merck 15, 5277
Gravedad específica 0.926
Información de solubilidad Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether
Viscosidad 2.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isovaleric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación