Learn More
Ácido isovalérico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412938 1000 mL 1000 ml
11422938 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18642.AU
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 503-74-2 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
A molecular entity capable of donating a hydron to an acceptor (Bronsted base). It is a favorable carbon source for cell growth. Moreover, it is a promising odor indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Una entidad molecular capaz de donar un hidrón a un aceptor (base Bronsted). Es una fuente de carbono favorable para el crecimiento celular. Además, es un indicador de olor prometedor.
Solubilidad
Soluble en agua 20 °C 25 g/l. Soluble en etanol, cloroformo y éter.
Notas
Almacenar lejos de bases y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 503-74-2
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00002726
Clave InChI GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isovaleric acid, isopentanoic acid, 3-methylbutyric acid, delphinic acid, isopropylacetic acid, butanoic acid, 3-methyl, isovalerianic acid, isobutylformic acid, 3-methylbutyrate, beta-methylbutyric acid
PubChem CID 10430
ChEBI CHEBI:28484
Nombre IUPAC ácido 3-metilbutanoico
SMILES CC(C)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isovaleric acid
Punto de fusión -33°C
Densidad 0.937
pH 3
Punto de ebullición 175°C to 177°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Olor Rancid
Índice de refracción 1.403
Cantidad 1000 mL
Número UN UN3265
Beilstein 1098522
Índice Merck 14,5231
Información de solubilidad Soluble in water 20°C 25g/L. Soluble in ethanol,chloroform,ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isovaleric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopentanoic acid