Learn More
Isovaleramida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322866 25 g 25 g
11312866 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09072.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 541-46-8 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-46-8
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.149
Número MDL MFCD00014807
Clave InChI SANOUVWGPVYVAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isovaleramide, butanamide, 3-methyl, 3-methylbutyramide, isovaleric amide, isopentanamide, beta-methylbutyramide, isovaleric acid amide, unii-9cp4kb634m, isovaleramide usan, .beta.-methylbutyramide
PubChem CID 10930
Nombre IUPAC 3-metilbutanamida
SMILES CC(C)CC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isovaleramide
Punto de fusión 134°C to 138°C
Punto de ebullición 232°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1740789
Índice Merck 14,5230
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 98%