Learn More
Isovalarilganciclovir, Mikromol™
Descripción
Isovalarilganciclovir
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isovalarylganciclovir |
| CAS | 1219792-41-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Isovalarylganciclovir |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H21 N5 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Butanoic acid, 3-methyl-, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester, Isovalarylganciclovir |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21N5O5/c1-8(2)3-10(21)23-5-9(4-20)24-7-19-6-16-11-12(19)17-14(15)18-13(11)22/h6,8-9,20H,3-5,7H2,1-2H3,(H3,15,17,18,22) |
| SMILES | CC(C)CC(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| Nombre IUPAC | 3-metilbutanoato de [2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-il)metoxi]-3-hidroxipropil] |
| Mostrar más |