Learn More
Isourolitina A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isourolithin A |
| CAS | 174023-48-4 |
| Fórmula molecular | C13 H8 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3,9-Dihydroxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, 3,9-Dihydroxyurolithin, 3-Hydroxyisourolithin B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8O4/c14-7-2-4-10-11(5-7)9-3-1-8(15)6-12(9)17-13(10)16/h1-6,14-15H |
| SMILES | Oc1ccc2c(OC(=O)c3ccc(O)cc23)c1 |
| Nombre IUPAC | 3,9-dihidroxibenzo[c]cromen-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 228.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.042 |