Learn More
Isouramil, TRC
Código de producto. 30004545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004545 25 mg 25 miligramos
17984965 10 mg 10 miligramos
17932775 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI91822525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3914-34-9
Fórmula molecular C4H5N3O3
Peso molecular (g/mol) 143.1
Sinónimo 5,6-Dihydroxycytosine, 6-Amino-5-hydroxy-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-Aminoisobarbituric Acid;
Nombre IUPAC 6-amino-5-hidroxi-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES NC1=C(O)C(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isouramil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5N3O3/c5-2-1(8)3(9)7-4(10)6-2/h8H,(H4,5,6,7,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0331
Porcentaje de pureza >95%