Learn More
Isotretinoin, MedChemExpress
Código de producto. 16476636
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476636 100 mg 100 miligramos
16441756 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16476636 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15127
MedChemExpress Isotretinoin(13-cis-Retinoic acid) is a medication used for the treatment of severe acne.
Isotretinoin(13-cis-Retinoic acid) is a medication used for the treatment of severe acne.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isotretinoin
CAS 4759-48-2
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H28O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 13-cis-Retinoic acid
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (166.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C\C(O)=O)=C(C)CCC1
Peso molecular (g/mol) 300.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.44
Porcentaje de pureza 99.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death