Learn More
Isotrazodona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isotrazodone |
| CAS | 157072-18-9 |
| Fórmula molecular | C19 H22 Cl N5 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-3-oxo-1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridinium, 1-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-2,3-dihydro-3-oxo-1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridinium (9CI), 1-{3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl}-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-1-ium-3-olate, 1-{3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl}-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-1-ium-3-olate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22ClN5O/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-18-7-1-2-9-24(18)19(26)21-25/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2 |
| SMILES | [O-]c1n[n+](CCCN2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3)c4ccccn14 |
| Nombre IUPAC | 1-[3-[4-(3-clorofenil)piperazin-1-il]propil]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-1-io-3-olato |
| Peso molecular (g/mol) | 371.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.1513 |