Learn More
Clorhidrato de isotipendilo, LoGiCal
Código de producto. 30462243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462243 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462243 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1009.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isothipendyl Hydrochloride
CAS 1225-60-1
Nombres de analitos o componentes Isothipendyl Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H19 N3 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 10-[2-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), Andantol, Andanton, Isothipendyl hydrochloride, Isothipendyl monohydrochloride, NSC 169186, Nilergex, Theruhistin, Isothipendyl Hydrochloride, 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine, N,N,alpha-trimethyl-, monohydrochloride (9CI), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine, N,N,alpha-trimethyl-, hydrochloride (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3S.ClH/c1-12(18(2)3)11-19-13-7-4-5-8-14(13)20-15-9-6-10-17-16(15)19;/h4-10,12H,11H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3cccnc13)N(C)C
Nombre IUPAC N,N-dimetil-1-pirido[3,2-b][1,4]benzotiazin-10-ilpropan-2-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 321.87
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.1066 g/mol