Learn More
Isotiocianatociclohexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isothiocyanatocyclohexane |
| CAS | 1122-82-3 |
| Fórmula molecular | C7 H11 N S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Isothiocyanic Acid Cyclohexyl Ester, Cyclohexyl Isothiocyanate, NSC 60129 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2 |
| SMILES | S=C=NC1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | isotiocianatociclohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 141.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.0612 |