Learn More
Isotiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isothiazole |
| CAS | 288-16-4 |
| Fórmula molecular | C3 H3 N S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,2-Thiazole, 2-Azathiophene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3NS/c1-2-4-5-3-1/h1-3H |
| SMILES | c1cnsc1 |
| Nombre IUPAC | 1,2-tiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 85.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.9986 |