Learn More
Isotiazol, TRC
Código de producto. 30394304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394304 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30394304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI9176055G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isothiazole
CAS 288-16-4
Fórmula molecular C3 H3 N S
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,2-Thiazole, 2-Azathiophene
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3NS/c1-2-4-5-3-1/h1-3H
SMILES c1cnsc1
Nombre IUPAC 1,2-tiazol
Peso molecular (g/mol) 85.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.9986