Learn More
Isotiazol-3(2H)-ona, TRC
Código de producto. 30390130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390130 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30390130 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI917620100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isothiazol-3(2H)-one
CAS 1003-07-2
Fórmula molecular C3 H3 N O S
Cantidad 100 mg
Sinónimo 4-Isothiazolin-3-one (7CI,8CI), 1,2-Isothiazole-3-one, 1,2-Thiazol-3-one, 3-Hydroxyisothiazole, 3-Isothiazolol, 3-Isothiazolone, 3-Oxo-2,3-dihydroisothiazole, A 01, Duo Mei Jing, Ebotec aqua, GT 2060, GY 506, Isothiazolin-3-one, Isothiazolinone, NSC 93489, PT 490, Xarcin AB
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3NOS/c5-3-1-2-6-4-3/h1-2H,(H,4,5)
SMILES O=C1NSC=C1
Nombre IUPAC 1,2-tiazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 101.127
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.9935