Learn More
Isotiazol-3(2H)-ona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Isothiazol-3(2H)-one |
| CAS | 1003-07-2 |
| Fórmula molecular | C3 H3 N O S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Isothiazolin-3-one (7CI,8CI), 1,2-Isothiazole-3-one, 1,2-Thiazol-3-one, 3-Hydroxyisothiazole, 3-Isothiazolol, 3-Isothiazolone, 3-Oxo-2,3-dihydroisothiazole, A 01, Duo Mei Jing, Ebotec aqua, GT 2060, GY 506, Isothiazolin-3-one, Isothiazolinone, NSC 93489, PT 490, Xarcin AB |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3NOS/c5-3-1-2-6-4-3/h1-2H,(H,4,5) |
| SMILES | O=C1NSC=C1 |
| Nombre IUPAC | 1,2-tiazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 101.127 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.9935 |