Learn More
Tuttnauer Desinfección isotérmica (para preparación de agar)
Código de producto. 17809538 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Preparación de agar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
17809538 Preparación de agar cada uno
1 options
Código de producto. 17809538 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor ADD2220447
Isotermo/Desinfección (para preparación de agar). El ciclo isotérmico tiene un rango de temperatura de 60 °C a 94 °C y permite un calentamiento y enfriamiento suave del agar.
  • Desinfección (preparación de agar)
  • Isotermo/Desinfección (para preparación de agar).
  • El ciclo isotérmico tiene un rango de temperatura de 60 °C a 94 °C y permite un calentamiento y enfriamiento suave del agar.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Preparación de agar
Tipo de producto Software