Learn More
Fisherbrand™ Placa calefactora con agitación Isotemp™
Código de producto. 15363508 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Cerámica
Tensión:
230 V
Área de la superficie de la placa superior (imperial):
10,25 x 10,25 in
4,25 x 4,25 in
7,25 x 7,25 in
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material de la placa superior Tensión Área de la superficie de la placa superior (imperial) Tipo de tapón Tamaño de la unidad
15363508 Cerámica 230 V 4,25 x 4,25 in UE cada uno
15333518 Cerámica 230 V 7,25 x 7,25 in UE cada uno
15333538 Cerámica 230 V 10,25 x 10,25 in UE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15363508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00€
    290.00€ / paquete de 1
    Ahorro 24.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Disfrute de un control de agitación preciso y una seguridad y un rendimiento excepcionales para los protocolos rutinarios. Disponibles en tres tamaños, que proporcionan flexibilidad: desde aplicaciones de química a microescala hasta operaciones de producc
Tecnología avanzada
  • Mezcla a baja velocidad, control uniforme de la velocidad y acoplamiento magnético fuerte
Diseño sólido y flexible
  • Superficies en cerámica o aluminio
  • Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
  • Protección contra salpicaduras opcional
  • Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
  • Incluye barra agitadora
  • UE& enchufe del Reino Unido
Certifications
cCSAus (modelos de 100-120 V), CE (modelos de 230 V)
Compliance
Conformidad con la directiva RoHS
Garantía
Tres años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 50 a 1500 rpm
Material de la placa superior Cerámica
Capacidad 1 L
Tensión 230 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10 x 5 x 3,6 in (25,4 x 12,7 x 9,1cm)
Área de la superficie de la placa superior (imperial) 4,25 x 4,25 in
Área de la superficie de la placa superior (métrico) 10,8 x 10,8 cm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón UE
Certificaciones/conformidad Cumple la RoHS y conformidad CE
Descripción Agitador