Description
Disfrute de un control de agitación preciso y una seguridad y un rendimiento excepcionales para los protocolos rutinarios. Disponibles en tres tamaños, que proporcionan flexibilidad: desde aplicaciones de química a microescala hasta operaciones de producc
Tecnología avanzada
- Mezcla a baja velocidad, control uniforme de la velocidad y acoplamiento magnético fuerte
Diseño sólido y flexible
- Superficies en cerámica o aluminio
- Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
- Protección contra salpicaduras opcional
- Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
- Incluye barra agitadora
- UE& enchufe del Reino Unido
Certifications
cCSAus (modelos de 100-120 V), CE (modelos de 230 V)
Compliance
Conformidad con la directiva RoHS
Garantie
Tres años
Spécification
Spécification
| Velocidad | De 50 a 1500 rpm |
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Tensión | 230 V |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 16,2 x 11,3 x 4 in (41,1 x 28,7 x 10,2 cm) |
| Área de la superficie de la placa superior (imperial) | 10,25 x 10,25 in |
| Área de la superficie de la placa superior (métrico) | 26,0 x 26,0 cm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo de tapón | UE |
| Descripción | Agitador |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.