Learn More
Fisherbrand™ Baños de agua con agitación Isotemp™
Código de producto. 15335887 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 l
27 l
Modelo:
Isotemp SWB 15
Isotemp SWB 27
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo Tamaño de la unidad
15335887 27 l Isotemp SWB 27 cada uno
15325887 15 l Isotemp SWB 15 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15335887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3285.00€
    2451.73€ / paquete de 1
    Ahorro 833.27€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Con una capacidad de hasta 27 litros (7 galones), los baños de agua con agitación tienen un control digital intuitivo y son fáciles de usar.
Con una capacidad de hasta 27 litros (7 galones) Fisher Scientific™ Isotemp™ Los baños de agua con agitación tienen un control digital intuitivo y son fáciles de usar. Estos versátiles baños de agua con agitación pueden utilizarse en un gran número de aplicaciones, desde ciencias de la vida hasta el aseguramiento y control de la calidad. Cuente con los últimos avances tecnológicos, funciones y opciones para ofrecer la combinación perfecta de rendimiento, facilidad de uso y fiabilidad.
  • Limpieza y mantenimiento sencillos con el diseño sin bobina
  • Optimice la programación con temporizadores
  • Ayudan a evitar el sobrecalentamiento del baño y los daños, con protección en caso de nivel bajo de líquido
  • Guarde fácilmente los parámetros más usados con preajustes de temperatura y de velocidad de agitación
  • Nuevas alarmas sonoras
  • Funcionamiento y monitorización sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
  • Disfrute de un espacio más alto para almacenar el instrumental de laboratorio del taller con la nueva tapa con bisagra
  • Incluye motor del agitador y bomba innovadores
ALERTA:  Esta unidad tiene un tipo de enchufe N5-20 (no N5-15). Requiere un receptáculo de 20A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la cámara Acero inoxidable 304
Tipo de controlador Digital
Capacidad (métrico) 27 l
Certificaciones/conformidad UL, CE, FDA Clase I
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente de +5 °C a 100 °C
Tipo Baño agitado
Pantalla LCD monocromática
Capacidad calorífica 1500 w
Incluye Cubierta para baño de acero inoxidable, bandeja de agitación
Material Acero laminado en frío con revestimiento de polvo de epoxi
Modelo Isotemp SWB 27
Tipo de tapón N5-20. (Requiere un receptáculo de 20 A).
Preconfiguración de temperatura 3
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Uniformidad de temperatura ±0.05°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,5 x 36,9 x 9,8 in (394 x 938 x 249 mm)
Requisitos eléctricos 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
Amperaje 11,2-13,1/5,4-6,3 (120 V/230 V)