Learn More
Fisherbrand™ Chiller con recirculación Isotemp II™, 230 V/50 Hz
Código de producto. 11316641 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de bomba:
MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento magnético)
PD1 (bomba de desplazamiento positivo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de bomba unitSize
11316641 PD1 (bomba de desplazamiento positivo) cada uno
15542541 MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento magnético) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316641 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor 197221010001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Una línea compacta de chillers recirculantes con refrigeración.
  • Controlador digital intuitivo para facilitar el uso
  • Manómetro situado en el panel frontal para ver con mayor facilidad la presión de la aplicación
  • Alarmas de temperatura alta y baja
Luces indicadoras del controlador:
  • Indican cuando la unidad está enfriando
  • Indican cuando se está modificando el valor de referencia
  • Indican cuando se están cambiado los límites de temperatura alta y baja o cuando se han superado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 9,5 L
Capacidad de refrigeración 900 W (a +20 °C)
Tipo de bomba PD1 (bomba de desplazamiento positivo)
Intervalo de temperatura De -10 °C a +30 °C
Modelo Isotemp II
Refrigerante R134A
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 584,2 x 355,6 x 604,5 mm
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz