Learn More
Fisherbrand™ Circuladores de inmersión con calentamiento Isotemp™: modelo 4100C
Código de producto. 11336671 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz
Tipo:
Circulador de inmersión Isotemp™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Frecuencia Tipo unitSize
11336671 230 V 50 Hz Circulador de inmersión Isotemp™ cada uno
1 options
Código de producto. 11336671
Forma cómoda y sencilla de convertir baños abiertos en baños de temperatura constante.
Su precisión, características y rendimiento permiten la optimización de configuraciones para satisfacer diferentes necesidades de aplicaciones.
Cada unidad incluye:
  • Dos velocidades de la bomba: 50 % y 100 %
  • Control de PID ajustable
  • Gran pantalla LCD de cinco líneas y fácil lectura
  • Tres idiomas: Inglés, alemán, francés
  • Desconexiones de exceso de temperatura/nivel bajo con alarmas sonoras y visuales
  • Motor industrial de alta calidad para un excelente rendimiento de bombeo y una larga vida útil
4100 Controlador
de temperatura
  • Temperatura ambiente hasta + 100 °C
  • Calentador de 1 KW
  • Potente bomba impelente
  • Cinco puntos de ajuste programables: + 20 °C, + 37 °C, + 50 °C, + 70 °C y + 100 °C
  • Muestra la temperatura en °C, °F o °K con una resolución de 0,1 o 0,01
  • El modelo 4100C incluye una abrazadera
  • Líquidos compatibles: Agua desionizada hasta 3 mOhm; 50/50 EG/agua; 50/50 PG/agua
Información de órdenes
Requiere cable de alimentación independiente
Certifications
UL/CSA (conformidad pendiente), certificación CE, RoHS/WEEE
Compliance
Clase de seguridad III, FL-DIN 12876
Garantía
Dos años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, clase de seguridad II
Tipo de bomba Fuerza
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente de +10 °C a 100 °C
Tipo Circulador de inmersión Isotemp™
Capacidad calorífica 1,2 kW
Presión máxima 310 mbar
Modelo 4100C
Capacidad de la bomba 17
Estabilidad de la temperatura ±0,05 °C
Anchura (imperial) 4,40 in
Anchura (métrico) 11,18 cm
Altura (imperial) 12,5 in
Altura (métrico) 32 cm
Fondo (imperial) 8,09 in
Fondo (métrico) 20,27 cm
Peso (imperial) 8,2 lb
Peso (métrico) 4,1 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz