Learn More
Isotaquisterol3, 90%, TRC
Código de producto. 18051930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18051930 25 mg 25 miligramos
18042940 5 mg 5 miligramos
18023040 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18051930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI90246025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22350-43-2
Fórmula molecular C27 H44 O
Peso molecular (g/mol) 384.64
Sinónimo 9,10-Secocholesta-5(10),6,8(14)-trien-3-ol, (3β,6E)- (9CI), 9,10-Secocholesta-5(10),6,8(14)-trien-3β-ol, (E)- (8CI), Isotachysterol3 (6CI), Toxisterol3 D3, (6E)-9,10-Secocholesta-5(10),6,8(14)-trien-3β-ol, Isotachysterol3
Nombre IUPAC (1S)-3-[(E)-2-[(1R,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-1,2,3,5,6,7-hexahidroinden-4-il]etelino-4-metilciclohex-3-en-1-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CCC2=C(CCC[C@]12C)\C=C\C3=C(C)CC[C@H](O)C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isotachysterol 3
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-25,28H,6-11,14-18H2,1-5H3/b13-12+/t21-,24+,25-,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.3392