Learn More
Azul de isosulfán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isosulfan Blue |
| CAS | 68238-36-8 |
| Fórmula molecular | C27 H31 N2 O6 S2 . Na |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Isosulfan blue |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H32N2O6S2.Na/c1-5-28(6-2)22-13-9-20(10-14-22)27(21-11-15-23(16-12-21)29(7-3)8-4)25-19-24(36(30,31)32)17-18-26(25)37(33,34)35;/h9-19H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)c3cc(ccc3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2-[[4-(dietilamino)fenil]-(4-dietilazanioilidenociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]benceno-1,4-disulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 566.665 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 566.152 |