Learn More
Isosulfametoxazol, TRC
Código de producto. 30008755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008755 10 mg 10 miligramos
30004882 50 mg 50 miligramos
30004067 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI90223010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17103-52-5
Fórmula molecular C10 H11 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 253.28
Sinónimo Sulfamethoxazole EP impurity F
Nombre IUPAC 4-amino-N-(3-metil-1,2-oxazol-5-il)benzenosulfonamida
SMILES Cc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)on1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-amino-N-(3-methylisoxazol-5-yl)benzenesulfonamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(16-12-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6,13H,11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.0521
Porcentaje de pureza >95%