Learn More
Isosteviol, MedChemExpress
Código de producto. 16499148
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499148 10 mg 10 miligramos
16481558 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16499148 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0872
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Isosteviol ((-)-Isosteviol) is a derivative of Stevioside through acid catalyzed hydrolysis of Stevioside. Isosteviol inhibits DNA polymerase and DNA topoisomerase and has antibacterial, anticancer and anti-tuberculosis effects.
Isosteviol ((-)-Isosteviol) is a derivative of Stevioside through acid catalyzed hydrolysis of Stevioside. Isosteviol inhibits DNA polymerase and DNA topoisomerase and has antibacterial, anticancer and anti-tuberculosis effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isosteviol
Forma física Solid
CAS 27975-19-5
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H30O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo (-)-Isosteviol iso-Steviol
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (314.02 mM)
SMILES C[C@]([C@]1([H])CC2)(CCC[C@@]1(C)C(O)=O)[C@@]3([H])[C@@]2(CC4=O)C[C@]4(C)CC3
Peso molecular (g/mol) 318.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.45
Porcentaje de pureza 98.0%